Learn More
2-Octanoylthiophène, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11410267
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30711-41-2
Formule moléculaire C12H18OS
Poids moléculaire (g/mol) 210.335
Numéro MDL MFCD00053146
Clé InChI QRJZCQOLJVIBDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanoylthiophene, 2-n-octanoylthiophene, 2-octanoyl thiophene, n-heptyl 2-thienyl ketone, 1-thiophen-2-yl octan-1-one, 1-octanone, 1-2-thienyl, thiophene, 2-octanoyl, acmc-1ad13, 1-2-thienyl octan-1-one
CID PubChem 141582
Nom IUPAC 1-thiophène-2-yloctan-1-one
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Octanoylthiophene
Densité 1.008
Point d’ébullition 120°C to 122°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 100 g
Beilstein 4220
Poids de la formule 210.34
Pourcentage de pureté 99%