Learn More
2-octanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.65€ - 241.20€
Identifiants chimiques
CAS | 111-13-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.215 |
Numéro MDL | MFCD00009540 |
Clé InChI | ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af |
CID PubChem | 8093 |
ChEBI | CHEBI:87434 |
Nom IUPAC | octan-2-one |
SMILES | CCCCCCC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444753
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11643.AK |
250 mL |
29.65€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434753
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11643.AU |
1000 mL |
81.61€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454753
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11643.0J |
5000 mL |
241.20€
5000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Octanone is used in perfumes, high-boiling solvent, especially for epoxy resin coatings and in leather finishes. It is used in flavoring, odorant. It can act as antiblushing agent for nitrocellulose lacquers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 2-octanone est utilisé dans les parfums et les solvants à point d’ébullition élevé, en particulier pour les revêtements en résine époxy et les finitions en cuir. Il est utilisé dans les arômes et les odorisants. Il peut servir d’agent anti-rougissant pour les laques de nitrate de cellulose.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
Identifiants chimiques
111-13-7 | |
128.215 | |
ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N | |
8093 | |
octan-2-one |
C8H16O | |
MFCD00009540 | |
2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af | |
CHEBI:87434 | |
CCCCCCC(=O)C |
Spécification
2-Octanone | |
-16°C | |
172°C to 173°C | |
C8H16O | |
MFCD00009540 | |
14,4711 | |
Slightly soluble in water. | |
CCCCCCC(=O)C | |
128.215 | |
CHEBI:87434 | |
98% |
111-13-7 | |
0.819 | |
54°C (129°F) | |
1.415 | |
635843 | |
2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af | |
ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N | |
octan-2-one | |
8093 | |
128.22 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H227-H315-H319-H335
Toxique par contact cutané.
Liquide combustible.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P312-P363-P370+P378q-P501c
H226-H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-837-1
missing translation for 'rtecsNumber' : RH1484000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only