Learn More
2-octanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434753
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
5000 mL
2-Octanone is used in perfumes, high-boiling solvent, especially for epoxy resin coatings and in leather finishes. It is used in flavoring, odorant. It can act as antiblushing agent for nitrocellulose lacquers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-octanone est utilisé dans les parfums et les solvants à point d’ébullition élevé, en particulier pour les revêtements en résine époxy et les finitions en cuir. Il est utilisé dans les arômes et les odorisants. Il peut servir d’agent anti-rougissant pour les laques de nitrate de cellulose.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-13-7
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00009540
Clé InChI ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanone, n-hexyl methyl ketone, hexyl methyl ketone, methyl hexyl ketone, methyl n-hexyl ketone, octanone, 2-oxooctane, 2-octanone natural, fema number 2802, unii-j2g84h29af
CID PubChem 8093
ChEBI CHEBI:87434
Nom IUPAC octan-2-one
SMILES CCCCCCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Octanone
Point de fusion -16°C
Point d’ébullition 172°C to 173°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Quantité 1000 mL
Beilstein 635843
Merck Index 14,4711
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%