Learn More
2-Octanol, 97%, Honeywell™
0.97
26.27€ - 45.57€
Identifiants chimiques
CAS | 123-96-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.231 |
Numéro MDL | MFCD00004591 |
Clé InChI | SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol |
CID PubChem | 20083 |
ChEBI | CHEBI:37869 |
Nom IUPAC | octan-2-ol |
SMILES | CCCCCCC(C)O |
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
123-96-6 | |
130.231 | |
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N | |
20083 | |
octan-2-ol |
C8H18O | |
MFCD00004591 | |
2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol | |
CHEBI:37869 | |
CCCCCCC(C)O |
Spécification
2-Octanol | |
Incolore | |
174°C to 181°C | |
Unpleasant | |
CH3(CH2)5CH(OH)CH3 | |
2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol | |
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N | |
octan-2-ol | |
20083 | |
130.23g/mol | |
Liquid |
123-96-6 | |
0.819g/mL at 25°C | |
71°C (159.8°F) | |
C8H18O | |
MFCD00004591 | |
0.986g/L at 20°C in water | |
CCCCCCC(C)O | |
130.231 | |
CHEBI:37869 | |
0.97 |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338 + P310
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-667-0