Learn More
2-Octanol, 97%, Honeywell™
Code produit. 15637990
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
0.97
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-96-6
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.231
Numéro MDL MFCD00004591
Clé InChI SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
CID PubChem 20083
ChEBI CHEBI:37869
Nom IUPAC octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Octanol
Couleur Incolore
Densité 0.819g/mL at 25°C
Point d’ébullition 174°C to 181°C
Point d’éclair 71°C (159.8°F)
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité 0.986g/L at 20°C in water
Poids de la formule 130.23g/mol
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Liquid