Learn More
2-nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.20€ - 481.00€
Identifiants chimiques
CAS | 601-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.11 |
Numéro MDL | MFCD00007124 |
Clé InChI | ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid |
CID PubChem | 11760 |
Nom IUPAC | 2-nitrobenzène-1,3-diol |
SMILES | OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459833
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12970.06 |
5 g |
43.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469833
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12970.14 |
25 g |
151.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479833
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12970.22 |
100 g |
481.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the synthesis of porous materials by 2-nitroresorcinol/cyanuric chloride thermal polycondensation in emulsions. It is used as an active pharmaceutical intermediate and an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé dans la synthèse de matériaux poreux par la polycondensation thermique de 2-nitroresorcinol / chlorure cyanurique dans les émulsions. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
601-89-8 | |
155.11 | |
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N | |
11760 | |
OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O |
C6H5NO4 | |
MFCD00007124 | |
2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid | |
2-nitrobenzène-1,3-diol |
Spécification
2-Nitroresorcinol | |
81°C to 85°C | |
MFCD00007124 | |
2048819 | |
Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. | |
OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O | |
155.11 | |
155.11 |
601-89-8 | |
C6H5NO4 | |
UN2811 | |
2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid | |
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-nitrobenzène-1,3-diol | |
11760 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-010-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only