Learn More
2-nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
It is used in the synthesis of porous materials by 2-nitroresorcinol/cyanuric chloride thermal polycondensation in emulsions. It is used as an active pharmaceutical intermediate and an intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse de matériaux poreux par la polycondensation thermique de 2-nitroresorcinol / chlorure cyanurique dans les émulsions. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé dans la synthèse de matériaux poreux par la polycondensation thermique de 2-nitroresorcinol / chlorure cyanurique dans les émulsions. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Nitroresorcinol |
Point de fusion | 81°C to 85°C |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 2048819 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. |
Poids de la formule | 155.11 |
Pourcentage de pureté | 98% |