Learn More
(2-Morpholinopyrid-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
92.65€ - 121.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 556109-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.234 |
Numéro MDL | MFCD08271915 |
Clé InChI | ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine |
CID PubChem | 7537566 |
Nom IUPAC | (2-morpholine-4-ylpyridine-4-yl) méthanol |
SMILES | C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10643045
|
Thermo Scientific Maybridge
CC43109CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
92.65€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10109552
|
Thermo Scientific Maybridge
CC43109DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
121.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
556109-99-0 | |
194.234 | |
ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N | |
7537566 | |
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO |
C10H14N2O2 | |
MFCD08271915 | |
2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine | |
(2-morpholine-4-ylpyridine-4-yl) méthanol |
Especificaciones
(2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol | |
96.5 | |
97% | |
MFCD08271915 | |
ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N | |
(2-morpholine-4-ylpyridine-4-yl) méthanol | |
7537566 | |
97% |
556109-99-0 | |
100.0 | |
C10H14N2O2 | |
2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine | |
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO | |
194.234 | |
194.23 |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.