Learn More
(2-Morpholinopyrid-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10643045
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 556109-99-0
Formule moléculaire C10H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.234
Numéro MDL MFCD08271915
Clé InChI ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine
CID PubChem 7537566
Nom IUPAC (2-morpholine-4-ylpyridine-4-yl) méthanol
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 97%