Learn More
Chlorure de 2-méthylvaléryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 87.50€
Identifiants chimiques
CAS | 5238-27-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12N2O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.32 |
Numéro MDL | MFCD00013656 |
Clé InChI | NADADZQYJBFZGI-FLIBITNWSA-N |
Synonyme | 2-methylvaleryl chloride, 2-methylvaleroyl chloride, 2-methylvalerylchloride, .alpha.-methyl valeroyl chloride, acmc-20anpk, 2-methyvaleryl chloride, pubchem21794, 2-methyl valeryl chloride, 2-methyl-valeryl chloride, 2-methyl pentanoyl chloride |
CID PubChem | 107385 |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C(\O)=C\C(=O)C(=O)NC1=NC=CS1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347805
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02725.06 |
5 g |
32.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357805
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02725.14 |
25 g |
87.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5238-27-7 | |
288.32 | |
NADADZQYJBFZGI-FLIBITNWSA-N | |
107385 |
C14H12N2O3S | |
MFCD00013656 | |
2-methylvaleryl chloride, 2-methylvaleroyl chloride, 2-methylvalerylchloride, .alpha.-methyl valeroyl chloride, acmc-20anpk, 2-methyvaleryl chloride, pubchem21794, 2-methyl valeryl chloride, 2-methyl-valeryl chloride, 2-methyl pentanoyl chloride | |
CC1=CC=C(C=C1)C(\O)=C\C(=O)C(=O)NC1=NC=CS1 |
Spécification
2-Methylvaleryl chloride | |
0.978 | |
37°C (98°F) | |
C14H12N2O3S | |
MFCD00013656 | |
1743993 | |
2-methylvaleryl chloride, 2-methylvaleroyl chloride, 2-methylvalerylchloride, .alpha.-methyl valeroyl chloride, acmc-20anpk, 2-methyvaleryl chloride, pubchem21794, 2-methyl valeryl chloride, 2-methyl-valeryl chloride, 2-methyl pentanoyl chloride | |
CC1=CC=C(C=C1)C(\O)=C\C(=O)C(=O)NC1=NC=CS1 | |
288.32 | |
134.61 |
5238-27-7 | |
140°C to 144°C | |
Acrid | |
1.4239 | |
UN2920 | |
Moisture sensitive | |
NADADZQYJBFZGI-FLIBITNWSA-N | |
(3Z)-4-hydroxy-4-(4-méthylphényle)-2-oxo-N-(1,3-thiazol-2-yl)but-3-enamide | |
107385 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-035-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only