Learn More
Chlorure de 2-méthylvaléryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347805
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5238-27-7
Formule moléculaire C14H12N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 288.32
Numéro MDL MFCD00013656
Clé InChI NADADZQYJBFZGI-FLIBITNWSA-N
Synonyme 2-methylvaleryl chloride, 2-methylvaleroyl chloride, 2-methylvalerylchloride, .alpha.-methyl valeroyl chloride, acmc-20anpk, 2-methyvaleryl chloride, pubchem21794, 2-methyl valeryl chloride, 2-methyl-valeryl chloride, 2-methyl pentanoyl chloride
CID PubChem 107385
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(\O)=C\C(=O)C(=O)NC1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylvaleryl chloride
Densité 0.978
Point d’ébullition 140°C to 144°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.4239
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1743993
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC (3Z)-4-hydroxy-4-(4-méthylphényle)-2-oxo-N-(1,3-thiazol-2-yl)but-3-enamide
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté 98%