Learn More
2-Méthyltétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Qualité réactif, contient 150 à 400 ppm de BHT comme stabilisateur,≥99,5 %
49.45€ - 1278.65€
Identifiants chimiques
CAS | 96-47-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.134 |
Numéro MDL | MFCD00005367 |
Clé InChI | JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran |
CID PubChem | 7301 |
Nom IUPAC | 2-methyloxolane |
SMILES | CC1CCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15601490
|
Honeywell Research Chemicals
155810-100ML |
100 mL | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15641490
|
Honeywell Research Chemicals
155810-500ML |
500 mL | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15611490
|
Honeywell Research Chemicals
155810-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
258.73€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15698310
|
Honeywell Research Chemicals
155810-4L |
4 L | Flacon en verre |
365.32€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15631490
|
Honeywell Research Chemicals
155810-4X4L |
4 x 4 L | Flacon en verre |
1278.65€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15621490
|
Honeywell Research Chemicals
155810-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
96-47-9 | |
86.134 | |
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N | |
7301 | |
CC1CCCO1 |
C5H10O | |
MFCD00005367 | |
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran | |
2-methyloxolane |
Spécification
2-Methyltetrahydrofuran | |
96-47-9 | |
0.86g/mL at 25°C | |
−10°C (14°F) | |
C5H10O | |
UN2536 | |
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran | |
CC1CCCO1 | |
86.134 | |
86.13g/mol | |
ReagentPlus™ |
<-20°C | |
Incolore | |
78°C to 80°C | |
n20/D 1.406(lit.) | |
MFCD00005367 | |
102448 | |
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N | |
2-methyloxolane | |
7301 | |
≥99.5% |
Sécurité et traitement
P210-P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310-P370 + P378-P403 + P235
H225-H302-H315-H318
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 202-507-4
missing translation for 'rtecsNumber' : LU2800000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-Methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Méthyltétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™