Learn More
2-Méthyltétrahydrofurane, ReagentPlus™, ≥99,5 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methyltetrahydrofuran |
Point de fusion | <-20°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 0.86g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 78°C to 80°C |
Quantité | 20 L |
Point d’éclair | −10°C (14°F) |
Conditionnement | Stainless Steel Can |
Indice de réfraction | n20/D 1.406(lit.) |
Numéro UN | UN2536 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Methyltetrahydrofuran
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.