Learn More
2-Méthylcyclopentane-1,3-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.40€ - 567.00€
Identifiants chimiques
CAS | 765-69-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.128 |
Numéro MDL | MFCD00001406 |
Clé InChI | HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46 |
CID PubChem | 13005 |
Nom IUPAC | 2-méthylcyclopentane-1,3-dione |
SMILES | CC1C(=O)CCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11411668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13936.06 |
5 g |
49.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11421668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13936.14 |
25 g |
165.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11431668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13936.22 |
100 g |
567.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methylcyclopentane-1,3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone. The alkylation of 2-methylcyclopentane-1,3-dione (A) with 2-(1-naphthyl)ethyl bromide gives only the O-alkylation product. Mixtures of C- and O-alkyl derivatives are obtained. Michael addition of 2-methylcyclopentane-1,3-dione to methyl vinyl ketone in water gives 2-methyl-2-(3-oxo- butyl)-1,3-cyclopentanedione (3), an important intermediate of natural product chemistry. 2-Methylcyclopentane-1, 3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-méthylcyclopentane-1,3-dione est un synthon efficace pour la synthèse de (±)-α-cuparenone. L’alkylation de 2-méthylcyclopentane-1,3-dione (A) avec le bromure 2-(1-naphtyl)éthyle ne donne que le produit d’O-alkylation. Des mélanges de dérivés C- et O-alkyle sont obtenus. L’addition de Michael de 2-méthylcyclopentane-1,3-dione au méthylvinyle cétone dans l’eau donne le 2-méthyl-2-(3-oxo-butyl)-1,3-cyclopentanedione (3), un intermédiaire important dans la chimie des produits naturels. 2-méthylcyclopentane-1, 3-dione est un synthon efficace pour la synthèse de (±)-α-cuparenone.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol chaud (presque transparence).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
765-69-5 | |
112.128 | |
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N | |
13005 | |
CC1C(=O)CCC1=O |
C6H8O2 | |
MFCD00001406 | |
2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46 | |
2-méthylcyclopentane-1,3-dione |
Spécification
2-Methylcyclopentane-1,3-dione | |
212°C to 216°C | |
MFCD00001406 | |
2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46 | |
CC1C(=O)CCC1=O | |
112.128 | |
112.13 |
765-69-5 | |
C6H8O2 | |
1237255 | |
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylcyclopentane-1,3-dione | |
13005 | |
98% |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 212-153-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only