Learn More
2-Méthylcyclopentane-1,3-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11421668
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2-Methylcyclopentane-1,3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone. The alkylation of 2-methylcyclopentane-1,3-dione (A) with 2-(1-naphthyl)ethyl bromide gives only the O-alkylation product. Mixtures of C- and O-alkyl derivatives are obtained. Michael addition of 2-methylcyclopentane-1,3-dione to methyl vinyl ketone in water gives 2-methyl-2-(3-oxo- butyl)-1,3-cyclopentanedione (3), an important intermediate of natural product chemistry. 2-Methylcyclopentane-1, 3-dione is an efficient synthon for the synthesis of (±)-α-cuparenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylcyclopentane-1,3-dione est un synthon efficace pour la synthèse de (±)-α-cuparenone. L’alkylation de 2-méthylcyclopentane-1,3-dione (A) avec le bromure 2-(1-naphtyl)éthyle ne donne que le produit d’O-alkylation. Des mélanges de dérivés C- et O-alkyle sont obtenus. L’addition de Michael de 2-méthylcyclopentane-1,3-dione au méthylvinyle cétone dans l’eau donne le 2-méthyl-2-(3-oxo-butyl)-1,3-cyclopentanedione (3), un intermédiaire important dans la chimie des produits naturels. 2-méthylcyclopentane-1, 3-dione est un synthon efficace pour la synthèse de (±)-α-cuparenone.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol chaud (presque transparence).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-69-5
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Numéro MDL MFCD00001406
Clé InChI HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
CID PubChem 13005
Nom IUPAC 2-méthylcyclopentane-1,3-dione
SMILES CC1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
Point de fusion 212°C to 216°C
Quantité 25 g
Beilstein 1237255
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 98%