Learn More
2-Méthylcyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.80€ - 801.00€
Identifiants chimiques
CAS | 583-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.172 |
Numéro MDL | MFCD00001635 |
Clé InChI | LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone |
CID PubChem | 11419 |
Nom IUPAC | 2-méthylcyclohexan-1-one |
SMILES | CC1CCCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11359226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14741.AE |
100 mL |
52.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15403097
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14741.AP |
500 mL |
202.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
2500 mL |
801.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methylcyclohexanone is used as a fragrant and flavoring agent. It can also be used for the preparation of a novel pladienolide analog scaffold. Also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-méthylcyclohexanone est utilisé comme agent parfumé et aromatisant. Il peut également être utilisé pour la préparation d’un nouveau support analogique pladiénolide. Également utilisé comme solvant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
583-60-8 | |
112.172 | |
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N | |
11419 | |
CC1CCCCC1=O |
C7H12O | |
MFCD00001635 | |
2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone | |
2-méthylcyclohexan-1-one |
Spécification
2-Methylcyclohexanone | |
°C to 14°C | |
162°C to 163°C | |
98% | |
1.448 | |
UN2297 | |
2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone | |
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylcyclohexan-1-one | |
11419 | |
98% |
583-60-8 | |
0.925 | |
46°C (114°F) | |
C7H12O | |
MFCD00001635 | |
506751 | |
Insoluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether. | |
CC1CCCCC1=O | |
112.172 | |
112.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H332
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P370+P378q-P501c
H226-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MÉTHYLCYCLOHEXANONE
missing translation for 'einecsNumber' : 209-513-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GW1750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only