Learn More
2-Méthylcyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403097
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
2-Methylcyclohexanone is used as a fragrant and flavoring agent. It can also be used for the preparation of a novel pladienolide analog scaffold. Also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-méthylcyclohexanone est utilisé comme agent parfumé et aromatisant. Il peut également être utilisé pour la préparation d’un nouveau support analogique pladiénolide. Également utilisé comme solvant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-60-8
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.172
Numéro MDL MFCD00001635
Clé InChI LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
CID PubChem 11419
Nom IUPAC 2-méthylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclohexanone
Point de fusion -14°C
Densité 0.925
Point d’ébullition 162°C to 163°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.448
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2297
Beilstein 506751
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide