Learn More
2-méthylcyclohexane-1,3-dione, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
33.77€ - 350.75€
Identifiants chimiques
CAS | 1193-55-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.16 |
Numéro MDL | MFCD00001587 |
Clé InChI | VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g |
CID PubChem | 70945 |
Nom IUPAC | 2-methylcyclohexane-1,3-dione |
SMILES | CC1C(=O)CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423544
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11218.06 |
5 g |
33.77€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433544
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11218.14 |
25 g |
103.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11218.22 |
100 g |
350.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methylcyclohexane-1,3-dione acts as a synthetic intermediate. It is an important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone. It is also used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2-méthylcyclohexane-1,3-dione agit comme un intermédiaire synthétique. Il sʼagit dʼun matériau de départ important, illustré par une synthèse formelle de lʼacorone. Elle est également utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (0,1 g/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants et lʼhumidité.
Identifiants chimiques
1193-55-1 | |
126.16 | |
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N | |
70945 | |
CC1C(=O)CCCC1=O |
C7H10O2 | |
MFCD00001587 | |
2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g | |
2-methylcyclohexane-1,3-dione |
Spécification
2-Methylcyclohexane-1,3-dione | |
204°C to 208°C | |
MFCD00001587 | |
Hygroscopic | |
Soluble in methanol ( 0.1g/mL). Insoluble in water. | |
CC1C(=O)CCCC1=O | |
126.16 | |
126.16 |
1193-55-1 | |
C7H10O2 | |
1281598 | |
2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g | |
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylcyclohexane-1,3-dione | |
70945 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-773-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only