Learn More
2-méthylcyclohexane-1,3-dione, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339579
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2-Methylcyclohexane-1,3-dione acts as a synthetic intermediate. It is an important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone. It is also used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-méthylcyclohexane-1,3-dione agit comme un intermédiaire synthétique. Il sʼagit dʼun matériau de départ important, illustré par une synthèse formelle de lʼacorone. Elle est également utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (0,1 g/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants et lʼhumidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-55-1
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.16
Numéro MDL MFCD00001587
Clé InChI VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
CID PubChem 70945
Nom IUPAC 2-methylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1C(=O)CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
Point de fusion 204°C to 208°C
Quantité 100 g
Beilstein 1281598
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol ( 0.1g/mL). Insoluble in water.
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté ≥98%