Learn More
Chlorure de 2-méthylbutyryle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57526-28-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.576 |
Numéro MDL | MFCD00041726 |
Clé InChI | XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride |
CID PubChem | 93697 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-méthylbutanoyl |
SMILES | CCC(C)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11475177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22599.06 |
5 g |
40.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22599.14 |
25 g |
127.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22599.22 |
100 g |
302.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methylbutyryl chloride was used in the synthesis of 2-methylbutyramide, N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazide, 2-methyl-1-phenyl-1-butanone, 1,1’-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-methylbutan-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 2-méthylbutyryle a été utilisé dans la synthèse de 2-méthylbutyramide, de N-((R,S)-2-méthylbutanoyl)salicylhydrazide, de 2-méthyl-1-phényl-1-butanone, de 1,1’-(1,3,7,9-tétrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-méthylbutan-1-one).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des amines, des bases, des alcools, des métaux actifs, de l’eau et de l’humidité.
Identifiants chimiques
57526-28-0 | |
120.576 | |
XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N | |
93697 | |
CCC(C)C(=O)Cl |
C5H9ClO | |
MFCD00041726 | |
2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride | |
Chlorure de 2-méthylbutanoyl |
Spécification
2-Methylbutyryl chloride | |
0.98 | |
20°C (68°F) | |
1.418 | |
UN2924 | |
2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride | |
XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-méthylbutanoyl | |
93697 | |
99% |
57526-28-0 | |
116°C to 117°C | |
C5H9ClO | |
MFCD00041726 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CCC(C)C(=O)Cl | |
120.576 | |
120.58 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 260-787-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only