Learn More
Chlorure de 2-méthylbutyryle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485177
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2-Methylbutyryl chloride was used in the synthesis of 2-methylbutyramide, N-((R,S)-2-methylbutanoyl)salicylhydrazide, 2-methyl-1-phenyl-1-butanone, 1,1’-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-methylbutan-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-méthylbutyryle a été utilisé dans la synthèse de 2-méthylbutyramide, de N-((R,S)-2-méthylbutanoyl)salicylhydrazide, de 2-méthyl-1-phényl-1-butanone, de 1,1’-(1,3,7,9-tétrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-méthylbutan-1-one).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants, des amines, des bases, des alcools, des métaux actifs, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57526-28-0
Formule moléculaire C5H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 120.576
Numéro MDL MFCD00041726
Clé InChI XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
CID PubChem 93697
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthylbutanoyl
SMILES CCC(C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutyryl chloride
Densité 0.98
Point d’ébullition 116°C to 117°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Indice de réfraction 1.418
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 120.58
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylbutyryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Methylbutyryl chloride