Learn More
2-méthylbutylamine, 95 %, Thermo Scientific™
14.30€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 96-15-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 87.166 |
Numéro MDL | MFCD00008147 |
Clé InChI | VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine |
CID PubChem | 7283 |
Nom IUPAC | 2-méthylbutane-1-amine |
SMILES | CCC(C)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10125772
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01376DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
14.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10452733
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01376EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
66.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10548744
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01376EB |
25 g | Flacon en verre ambré |
127.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
96-15-1 | |
87.166 | |
VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N | |
7283 | |
CCC(C)CN |
C5H13N | |
MFCD00008147 | |
2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine | |
2-méthylbutane-1-amine |
Spécification
2-Methylbutylamine | |
95.0 | |
C5H13N | |
MFCD00008147 | |
VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylbutane-1-amine | |
7283 | |
95% |
96-15-1 | |
95% | |
C2H5CH(CH3)CH2NH2 | |
2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine | |
CCC(C)CN | |
87.166 | |
87.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger