Learn More
2-méthylbutylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10125772
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 96-15-1
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.166
Numéro MDL MFCD00008147
Clé InChI VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
CID PubChem 7283
Nom IUPAC 2-méthylbutane-1-amine
SMILES CCC(C)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbutylamine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C2H5CH(CH3)CH2NH2
Quantité 1 g
Poids de la formule 87.16
Pourcentage de pureté 95%