Learn More
Ester 1,3-propanediol d’acide2-méthylbenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
27.43€ - 460.00€
Identifiants chimiques
CAS 163517-56-4
Formule moléculaire C10H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 176.022
Numéro MDL MFCD06659935
Clé InChI UIDYFYHQHHMEKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-methylbenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2-o-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-2-methylphenyl 1,3,2-dioxaborinane, 1,3,2-dioxaborinane,2-2-methylphenyl, 2-methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-methylphenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid, propanediol cyclic ester
CID PubChem 23005365
Nom IUPAC 2-(2-méthylphényl)-1,3,2-dioxaborinane
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15480056
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52720.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15490056
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52720.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15400066
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52720.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
163517-56-4
176.022
UIDYFYHQHHMEKA-UHFFFAOYSA-N
23005365
B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C
C10H13BO2
MFCD06659935
2-2-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-methylbenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2-o-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-2-methylphenyl 1,3,2-dioxaborinane, 1,3,2-dioxaborinane,2-2-methylphenyl, 2-methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-methylphenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid, propanediol cyclic ester
2-(2-méthylphényl)-1,3,2-dioxaborinane
Spécification
2-Methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
C10H13BO2
2-2-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-methylbenzeneboronic acid, propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid propanediol cyclic ester, 2-o-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-2-methylphenyl 1,3,2-dioxaborinane, 1,3,2-dioxaborinane,2-2-methylphenyl, 2-methylbenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-methylphenylboronic acid,propanediol cyclic ester, 2-methylphenylboronic acid, propanediol cyclic ester
B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C
176.022
176.02
163517-56-4
MFCD06659935
UIDYFYHQHHMEKA-UHFFFAOYSA-N
2-(2-méthylphényl)-1,3,2-dioxaborinane
23005365
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures