Learn More
2-Méthyl-3-nitrophénol, 96 %, Thermo Scientific™
35.02€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5460-31-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.137 |
Numéro MDL | MFCD00007241 |
Clé InChI | GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-6-nitrotoluene, phenol, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitro-phenol, 6-hydroxy-2-nitrotoluene, 3-nitro-2-methyl phenol, nitrocresol, zlchem 214, pubchem2030 |
CID PubChem | 79579 |
Nom IUPAC | 2-méthyl-3-nitrophénol |
SMILES | CC1=C(C=CC=C1O)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499893
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13002.03 |
1 g |
35.02€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13002.06 |
5 g |
87.59€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11419903
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13002.14 |
25 g |
355.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
5460-31-1 | |
153.137 | |
GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N | |
79579 | |
CC1=C(C=CC=C1O)[N+](=O)[O-] |
C7H7NO3 | |
MFCD00007241 | |
3-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-6-nitrotoluene, phenol, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitro-phenol, 6-hydroxy-2-nitrotoluene, 3-nitro-2-methyl phenol, nitrocresol, zlchem 214, pubchem2030 | |
2-méthyl-3-nitrophénol |
Spécification
2-Methyl-3-nitrophenol | |
148°C to 152°C | |
C7H7NO3 | |
UN2446 | |
3-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-6-nitrotoluene, phenol, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitro-phenol, 6-hydroxy-2-nitrotoluene, 3-nitro-2-methyl phenol, nitrocresol, zlchem 214, pubchem2030 | |
CC1=C(C=CC=C1O)[N+](=O)[O-] | |
153.137 | |
153.14 |
5460-31-1 | |
Phenol-like | |
MFCD00007241 | |
1946057 | |
GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthyl-3-nitrophénol | |
79579 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H302-H332-H315-H319-H335
Toxique par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITROCRESOLS, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 226-739-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante