Learn More
2-Méthyl-3-nitrophénol, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11409903
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5460-31-1
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007241
Clé InChI GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-6-nitrotoluene, phenol, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitro-phenol, 6-hydroxy-2-nitrotoluene, 3-nitro-2-methyl phenol, nitrocresol, zlchem 214, pubchem2030
CID PubChem 79579
Nom IUPAC 2-méthyl-3-nitrophénol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitrophenol
Point de fusion 148°C to 152°C
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN2446
Beilstein 1946057
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 96%