Learn More
2-méthyl-2-vinyloxirane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
72.70€ - 269.36€
Identifiants chimiques
CAS | 1838-94-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
Clé InChI | FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione |
CID PubChem | 92166 |
Nom IUPAC | 2-éthényl-2-méthyloxirane |
SMILES | CC1(CO1)C=C |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1838-94-4 | |
84.12 | |
2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione | |
2-éthényl-2-méthyloxirane |
C5H8O | |
FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N | |
92166 | |
CC1(CO1)C=C |
Spécification
2-Methyl-2-vinyloxirane | |
94.0 | |
Incolore | |
80.0°C to 81.0°C | |
Authentique | |
C5H8O | |
2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione | |
CC1(CO1)C=C | |
84.12 | |
84.12 | |
Liquide |
1838-94-4 | |
100.0 | |
0.8000g/mL | |
−8°C | |
94% min. (GC) | |
0.8 | |
FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthényl-2-méthyloxirane | |
92166 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abond
Mention d’avertissement GHS :danger
- 2-Methyl-2-vinyloxirane, 95%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.