Learn More
2-méthyl-2-vinyloxirane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11984761
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1838-94-4
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Clé InChI FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
CID PubChem 92166
Nom IUPAC 2-éthényl-2-méthyloxirane
SMILES CC1(CO1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-vinyloxirane
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 81.0°C
Point d’éclair −8°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.8
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-vinyloxirane, 95%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.