Learn More
2-(Méthyl-2-pyridylamino)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
68.20€ - 251.00€
Identifiants chimiques
CAS | 122321-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.197 |
Numéro MDL | MFCD02667633 |
Clé InChI | MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol |
CID PubChem | 737420 |
Nom IUPAC | 2-[méthyl(pyridine-2-yl)amino]éthanol |
SMILES | CN(CCO)C1=CC=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25555.18 |
50 g |
68.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25555.30 |
250 g | |||||||
Description
2-Methyl-2-pyridylaminoethanol is used as a reagent to synthesize Rosiglitazone (Maleate: R693500), a thiazolinedione drug used to reduce insulin resistance in patients with Type 2 diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-Méthyl-2-pyridylaminoéthanol est utilisé comme réactif pour synthétiser la rosiglitazone (maléate : R693500), un médicament thiazolinedione utilisé pour réduire la résistance à l’insuline chez les patients atteints de diabète de type 2.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
122321-04-4 | |
152.197 | |
MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N | |
737420 | |
CN(CCO)C1=CC=CC=N1 |
C8H12N2O | |
MFCD02667633 | |
2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol | |
2-[méthyl(pyridine-2-yl)amino]éthanol |
Spécification
2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol | |
C8H12N2O | |
MFCD02667633 | |
Soluble in water. | |
CN(CCO)C1=CC=CC=N1 | |
152.197 | |
152.19 |
122321-04-4 | |
1.575 | |
2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol | |
MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N | |
2-[méthyl(pyridine-2-yl)amino]éthanol | |
737420 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only