Learn More
2-(Méthyl-2-pyridylamino)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477236
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
2-Methyl-2-pyridylaminoethanol is used as a reagent to synthesize Rosiglitazone (Maleate: R693500), a thiazolinedione drug used to reduce insulin resistance in patients with Type 2 diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Méthyl-2-pyridylaminoéthanol est utilisé comme réactif pour synthétiser la rosiglitazone (maléate : R693500), un médicament thiazolinedione utilisé pour réduire la résistance à l’insuline chez les patients atteints de diabète de type 2.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122321-04-4
Formule moléculaire C8H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 152.197
Numéro MDL MFCD02667633
Clé InChI MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol
CID PubChem 737420
Nom IUPAC 2-[méthyl(pyridine-2-yl)amino]éthanol
SMILES CN(CCO)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Indice de réfraction 1.575
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%