Learn More
2-méthyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
17.74€ - 51.56€
Identifiants chimiques
CAS | 513-42-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Numéro MDL | MFCD00004737 |
Clé InChI | BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 10557 |
Nom IUPAC | 2-méthylprop-2-en-1-ol |
SMILES | CC(=C)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15496968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60502.03 |
1 g |
17.74€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15406978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60502.06 |
5 g |
51.56€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
513-42-8 | |
MFCD00004737 | |
10557 | |
CC(=C)CO |
C4H8O | |
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylprop-2-en-1-ol |
Spécification
2-Methyl-2-propen-1-ol | |
0.857 | |
32°C (90°F) | |
CH2=C(CH3)CH2OH | |
MFCD00004737 | |
969226 | |
BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylprop-2-en-1-ol | |
10557 | |
98% |
513-42-8 | |
113°C to 115°C | |
C4H8O | |
1.426 | |
UN2614 | |
methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol | |
CC(=C)CO | |
72.107 | |
72.11 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOL METHALLYLIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 208-161-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UD5250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche