Learn More
2-méthyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15496968
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-42-8
Formule moléculaire C4H8O
Numéro MDL MFCD00004737
Clé InChI BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10557
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-en-1-ol
SMILES CC(=C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-propen-1-ol
Densité 0.857
Point d’ébullition 113°C to 115°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Formule linéaire CH2=C(CH3)CH2OH
Indice de réfraction 1.426
Quantité 1 g
Numéro UN UN2614
Beilstein 969226
Synonyme methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 72.107
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 98%