Learn More
2-Méthyl--2cyclopenten-1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.30€ - 198.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1120-73-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
Numéro MDL | MFCD00012275 |
Clé InChI | ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methylcyclopent-2-enone, 2-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2-methyl, 2-methyl-2-cyclopentenone, cyclopentenone, 2-methyl, cyclopentenone, methyl, methyl-cyclopentenone, acmc-20af73, 2-cyclopenten-1-one, methyl, 2-cyclopenten-1-one,2-methyl |
CID PubChem | 14266 |
Nom IUPAC | 2-méthylcyclopent-2-en-1-one |
SMILES | CC1=CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10056253
|
Thermo Scientific Acros
270360010 |
1 g | Flacon en verre |
55.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10462821
|
Thermo Scientific Acros
270360050 |
5 g | Flacon en verre |
198.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1120-73-6 | |
96.13 | |
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N | |
14266 | |
CC1=CCCC1=O |
C6H8O | |
MFCD00012275 | |
2-methylcyclopent-2-enone, 2-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2-methyl, 2-methyl-2-cyclopentenone, cyclopentenone, 2-methyl, cyclopentenone, methyl, methyl-cyclopentenone, acmc-20af73, 2-cyclopenten-1-one, methyl, 2-cyclopenten-1-one,2-methyl | |
2-méthylcyclopent-2-en-1-one |
Spécification
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one | |
1120-73-6 | |
100.0 | |
0.9790g/mL | |
48°C | |
97% | |
CH3C5H5(0) | |
MFCD00012275 | |
0.979 | |
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylcyclopent-2-en-1-one | |
14266 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
Jaune | |
158.0°C to 161.0°C | |
Authentique | |
C6H8O | |
1.4780 to 1.4800 | |
07, 52 | |
2-methylcyclopent-2-enone, 2-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2-methyl, 2-methyl-2-cyclopentenone, cyclopentenone, 2-methyl, cyclopentenone, methyl, methyl-cyclopentenone, acmc-20af73, 2-cyclopenten-1-one, methyl, 2-cyclopenten-1-one,2-methyl | |
CC1=CCCC1=O | |
96.13 | |
96.13 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Maintenir le récipient
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only