Learn More
2-Méthyl--2cyclopenten-1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10462821
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-73-6
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00012275
Clé InChI ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylcyclopent-2-enone, 2-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2-methyl, 2-methyl-2-cyclopentenone, cyclopentenone, 2-methyl, cyclopentenone, methyl, methyl-cyclopentenone, acmc-20af73, 2-cyclopenten-1-one, methyl, 2-cyclopenten-1-one,2-methyl
CID PubChem 14266
Nom IUPAC 2-méthylcyclopent-2-en-1-one
SMILES CC1=CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9790g/mL
Point d’ébullition 158.0°C to 161.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C5H5(0)
Indice de réfraction 1.4780 to 1.4800
Quantité 5 g
Beilstein 07, 52
Gravité spécifique 0.979
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.