Learn More
2-méthyl-2,4-pentanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.87€ - 378.89€
Identifiants chimiques
CAS | 107-41-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.18 |
Numéro MDL | MFCD00004547 |
Clé InChI | SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol |
CID PubChem | 7870 |
ChEBI | CHEBI:62995 |
Nom IUPAC | 2-méthylpentane-2,4-diol |
SMILES | CC(CC(C)(C)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10071790
|
Thermo Scientific Acros
150340010 |
1 L | Flacon en verre |
34.87€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772314
|
Thermo Scientific Acros
150340025 |
2.5 L | Flacon en verre |
64.12€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10003083
|
Thermo Scientific Acros
150340250 |
25 L | Baril métallique |
378.89€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-41-5 | |
118.18 | |
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N | |
7870 | |
2-méthylpentane-2,4-diol |
C6H14O2 | |
MFCD00004547 | |
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol | |
CHEBI:62995 | |
CC(CC(C)(C)O)O |
Spécification
2-Methyl-2, 4-pentanediol | |
98.5 | |
-40.0°C | |
197.0°C | |
Authentique | |
C6H14O2 | |
1.4260 to 1.4280 | |
01, 486 | |
15, 4746 | |
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol | |
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpentane-2,4-diol | |
7870 | |
36 mPa.s (20°C) | |
99% |
107-41-5 | |
100.0 | |
0.9220g/mL | |
93°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH | |
MFCD00004547 | |
01,693 | |
0.922 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons | |
CC(CC(C)(C)O)O | |
118.18 | |
CHEBI:62995 | |
118.18 | |
Liquide légèrement visqueux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-489-
- 2-Methyl-2,4-pentanediol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.