Learn More
2-méthyl-2,4-pentanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10772314
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-41-5
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00004547
Clé InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
CID PubChem 7870
ChEBI CHEBI:62995
Nom IUPAC 2-méthylpentane-2,4-diol
SMILES CC(CC(C)(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2, 4-pentanediol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Densité 0.9220g/mL
Point d’ébullition 197.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 486
Fieser 01,693
Merck Index 15, 4746
Gravité spécifique 0.922
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Viscosité 36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide légèrement visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-2,4-Pentanediol