Learn More
2-méthyl-1-propanol, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
2-méthyle-1-propanol, 99+ % et plus, C4H10O, numéro CAS-78-83-1, 1-hydroxyméthylpropane, 1-propanol, 2-méthyle, 2-méthyle-1-propanol, alcool 2-méthylpropyle, alcool i-butyle, Isobutanol, alcool iso-butyle, alcool isobutyle, isobutylalkohol, isopropylcarbinol, 2,5 L, 99 % min (GC), 01, 373, 108°C, 100,0, 99,0
61.20€ - 359.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78-83-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
Numéro MDL | MFCD00004740 |
Clé InChI | ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol |
CID PubChem | 6560 |
ChEBI | CHEBI:46645 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-1-ol |
SMILES | CC(C)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10317860
|
Thermo Scientific Acros
158280010 |
1 L | Flacon en verre |
61.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10746581
|
Thermo Scientific Acros
158280025 |
2.5 L | Flacon en verre |
123.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10105353
|
Thermo Scientific Acros
158280250 |
25 L | Baril métallique |
359.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-83-1 | |
74.12 | |
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | |
6560 | |
2-méthylpropan-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00004740 | |
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol | |
CHEBI:46645 | |
CC(C)CO |
Spécification
2-Methyl-1-propanol | |
99.0 | |
-108°C | |
108°C | |
Authentique | |
C4H10O | |
1.3945 to 1.3965 | |
01, 373 | |
15, 5176 | |
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol | |
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-1-ol | |
6560 | |
4 Pas (20°C) | |
11.7mbar at 20°C | |
Extra pur |
78-83-1 | |
100.0 | |
0.8000g/mL | |
28°C | |
99% min. (GC) | |
(CH3)2CHCH2OH | |
MFCD00004740 | |
0.005% max. | |
0.8 | |
Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone | |
CC(C)CO | |
74.12 | |
CHEBI:46645 | |
74.12 | |
99+% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-148-
- 2-Methyl-1-propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only