Learn More
2-méthyl-1-propanol, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10105353
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
2-méthyle-1-propanol, 99+ % et plus, C4H10O, numéro CAS-78-83-1, 1-hydroxyméthylpropane, 1-propanol, 2-méthyle, 2-méthyle-1-propanol, alcool 2-méthylpropyle, alcool i-butyle, Isobutanol, alcool iso-butyle, alcool isobutyle, isobutylalkohol, isopropylcarbinol, 2,5 L, 99 % min (GC), 01, 373, 108°C, 100,0, 99,0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-83-1
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004740
Clé InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
CID PubChem 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nom IUPAC 2-méthylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-propanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -108.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 108.0°C
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire (CH3)2CHCH2OH
Indice de réfraction 1.3945 to 1.3965
Quantité 25 L
Beilstein 01, 373
Résidus après évaporation 0.005% max.
Merck Index 15, 5176
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Viscosité 4 Pas (20°C)
Poids de la formule 74.12
Tension de vapeur 11.7mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.