Learn More
(+/-)-2-Méthyl-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.40€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS | 137-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00004743 |
Clé InChI | QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol |
CID PubChem | 8723 |
ChEBI | CHEBI:48945 |
Nom IUPAC | 2-méthylbutan-1-ol |
SMILES | CCC(C)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21825.AE |
100 mL |
21.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21825.AP |
500 mL |
43.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21825.0F |
2500 mL |
147.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methyl-1-butanol is a volatile metabolite produced by a number of different plant species. Used as a solvent in organic synthesis (introduction of active amyl group), in lubricants, plasticizers, additives for oils & paints. It is also employed as a perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-méthyl-1-butanol est un métabolite volatil produit par un certain nombre d’espèces végétales différentes. Utilisé comme solvant dans la synthèse organique (introduction du groupe amyle actif), les lubrifiants, les plastifiants, les additifs pour huiles & peintures. Il est également employé comme agent parfumant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. [183 g/l (0°C)] et alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
137-32-6 | |
88.15 | |
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N | |
8723 | |
2-méthylbutan-1-ol |
C5H12O | |
MFCD00004743 | |
2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol | |
CHEBI:48945 | |
CCC(C)CO |
Spécification
(+/-)-2-Methyl-1-butanol | |
<-70°C | |
129°C to 131°C | |
C5H12O | |
MFCD00004743 | |
1718810 | |
2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol | |
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylbutan-1-ol | |
8723 | |
88.15 |
137-32-6 | |
0.815 | |
43°C (109°F) | |
1.411 | |
UN1105 | |
14,6030 | |
Soluble in water. [183g/L (0 C)] and alcohol. | |
CCC(C)CO | |
88.15 | |
CHEBI:48945 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H332-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PENTANOLS
missing translation for 'einecsNumber' : 205-289-9
missing translation for 'rtecsNumber' : EL5250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only