Learn More
(+/-)-2-Méthyl-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
2-Methyl-1-butanol is a volatile metabolite produced by a number of different plant species. Used as a solvent in organic synthesis (introduction of active amyl group), in lubricants, plasticizers, additives for oils & paints. It is also employed as a perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-1-butanol est un métabolite volatil produit par un certain nombre d’espèces végétales différentes. Utilisé comme solvant dans la synthèse organique (introduction du groupe amyle actif), les lubrifiants, les plastifiants, les additifs pour huiles & peintures. Il est également employé comme agent parfumant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. [183 g/l (0°C)] et alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Le 2-méthyl-1-butanol est un métabolite volatil produit par un certain nombre d’espèces végétales différentes. Utilisé comme solvant dans la synthèse organique (introduction du groupe amyle actif), les lubrifiants, les plastifiants, les additifs pour huiles & peintures. Il est également employé comme agent parfumant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. [183 g/l (0°C)] et alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+/-)-2-Methyl-1-butanol |
Point de fusion | <-70°C |
Densité | 0.815 |
Point d’ébullition | 129°C to 131°C |
Point d’éclair | 43°C (109°F) |
Indice de réfraction | 1.411 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN1105 |
Beilstein | 1718810 |
Merck Index | 14,6030 |