Learn More
2-Méthoxyphénol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-méthoxyphénol, > -98 %, C7H8O2, numéro CAS-90-05-1, méthylcatéchol, guaiastil, 2-hydroxyanisole, 1-hydroxy-2-méthoxybenzène, acide pyroguaiac, o-méthoxyphénol, éther monométhylique de pyrocatéchol, phénol, 2-méthoxy, guaicol, guaiacol, 1 000 g, > 98 %, 508112, 204°C à 206°C, CHEBI:28591, 1,129
43.82€ - 434.16€
Identifiants chimiques
CAS | 90-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 124.139 |
Numéro MDL | MFCD00002185 |
Clé InChI | LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid |
CID PubChem | 460 |
ChEBI | CHEBI:28591 |
Nom IUPAC | 2-méthoxyphénol |
SMILES | COC1=CC=CC=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11497787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16319.30 |
250 g |
43.82€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16319.0B |
1000 g |
102.51€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16319.0I |
5000 g |
434.16€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methoxyphenol acts as an expectorant. It is used as an anti-oxidant as well as an anti-skinning agent for paints. It serves as a precursor to flavorants such as eugenol and vanillin. Further, it is used as an intermediate in the chemical synthesis of active pharmaceuticals, flavoring and perfumery products. In addition to this, it is also used as an indicator in chemical reactions that produce oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-méthoxyphénol agit comme expectorant. Il est utilisé comme antioxydant ainsi que comme agent anti-peau pour les peintures. Il sert de précurseur aux arômes tels que l’eugénol et la vanilline. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique de produits pharmaceutiques actifs, d’arômes et de produits de parfumerie. En outre, il est utilisé comme indicateur dans les réactions chimiques qui produisent de l’oxygène.
Solubilité
Miscible au tétrachlorure de carbone, à l’alcool, au chloroforme, à l’éther, aux huiles, à l’acide acétique glacial et à la solution d’hydroxyde de sodium. Légèrement miscible à l’eau et l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
90-05-1 | |
124.139 | |
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N | |
460 | |
2-méthoxyphénol |
C7H8O2 | |
MFCD00002185 | |
guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid | |
CHEBI:28591 | |
COC1=CC=CC=C1O |
Spécification
2-Methoxyphenol | |
28°C to 31°C | |
204°C to 206°C | |
>98% | |
1.543 | |
508112 | |
14,4553 | |
Miscible with carbon tetrachloride,alcohol,chloroform,ether,oils,glacial acetic acid and sodium hydroxide solution. Slightly miscible with water and petroleum ether. | |
COC1=CC=CC=C1O | |
124.139 | |
CHEBI:28591 | |
≥98% |
90-05-1 | |
1.129 g/mL | |
82°C (179°F) | |
C7H8O2 | |
MFCD00002185 | |
Air and light sensitive | |
guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid | |
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthoxyphénol | |
460 | |
124.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 201-964-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SL7525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Methoxyphenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Methoxyphenol
RUO – Research Use Only