Learn More
2-Méthoxyphénol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407797
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
2-méthoxyphénol, > -98 %, C7H8O2, numéro CAS-90-05-1, méthylcatéchol, guaiastil, 2-hydroxyanisole, 1-hydroxy-2-méthoxybenzène, acide pyroguaiac, o-méthoxyphénol, éther monométhylique de pyrocatéchol, phénol, 2-méthoxy, guaicol, guaiacol, 1 000 g, > 98 %, 508112, 204°C à 206°C, CHEBI:28591, 1,129
2-Methoxyphenol acts as an expectorant. It is used as an anti-oxidant as well as an anti-skinning agent for paints. It serves as a precursor to flavorants such as eugenol and vanillin. Further, it is used as an intermediate in the chemical synthesis of active pharmaceuticals, flavoring and perfumery products. In addition to this, it is also used as an indicator in chemical reactions that produce oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthoxyphénol agit comme expectorant. Il est utilisé comme antioxydant ainsi que comme agent anti-peau pour les peintures. Il sert de précurseur aux arômes tels que l’eugénol et la vanilline. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique de produits pharmaceutiques actifs, d’arômes et de produits de parfumerie. En outre, il est utilisé comme indicateur dans les réactions chimiques qui produisent de l’oxygène.
Solubilité
Miscible au tétrachlorure de carbone, à l’alcool, au chloroforme, à l’éther, aux huiles, à l’acide acétique glacial et à la solution d’hydroxyde de sodium. Légèrement miscible à l’eau et l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-05-1
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00002185
Clé InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
CID PubChem 460
ChEBI CHEBI:28591
Nom IUPAC 2-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenol
Point de fusion 28°C to 31°C
Densité 1.129
pH 5.4
Point d’ébullition 204°C to 206°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.543
Quantité 5000 g
Beilstein 508112
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,4553
Informations sur la solubilité Miscible with carbon tetrachloride,alcohol,chloroform,ether,oils,glacial acetic acid and sodium hydroxide solution. Slightly miscible with water and petroleum ether.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté ≥98%