Learn More
2-méthoxyéthanol, ReagentPlus™, ≥ 99,0 %, Honeywell™
Qualité réactif, contient 50 ppm de BHT comme stabilisant, ≥ 99,0 %
62.68€ - 775.76€
Identifiants chimiques
CAS | 109-86-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.095 |
Numéro MDL | MFCD00002867 |
Clé InChI | XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em |
CID PubChem | 8019 |
ChEBI | CHEBI:46790 |
Nom IUPAC | 2-methoxyethanol |
SMILES | COCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15601680
|
Honeywell Research Chemicals
185469-1L |
1 L | Glass Bottle | ||||||
15611680
|
Honeywell Research Chemicals
185469-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle | ||||||
15621680
|
Honeywell Research Chemicals
185469-20L |
20 L | Boîte en acier inoxydable | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Chemical Identifiers
109-86-4 | |
76.095 | |
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N | |
8019 | |
2-methoxyethanol |
C3H8O2 | |
MFCD00002867 | |
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em | |
CHEBI:46790 | |
COCCO |
Specifications
2-Methoxyethanol | |
-85°C | |
0.965g/mL at 25°C | |
124°C | |
40°C (104°F) | |
C3H8O2 | |
n20/D 1.402(lit.) | |
UN1188 | |
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em | |
COCCO | |
76.095 | |
CHEBI:46790 | |
6.17mmHg (20°C) | |
ReagentPlus™ |
109-86-4 | |
Colorless | |
4 to 7 | |
0.245 | |
548°F | |
CH3OCH2CH2OH | |
MFCD00002867 | |
1731074 | |
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N | |
2-methoxyethanol | |
8019 | |
76.09g/mol | |
≥99.0% | |
Liquid |
Safety and Handling
P201-P210-P260-P280-P308 + P311-P370 + P378
H226-H302 + H312 + H332-H360FD-H370-H373
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 3 - Ethylene glycol monomethyl ether
missing translation for 'einecsNumber' : 203-713-7
missing translation for 'rtecsNumber' : KL5775000