Learn More
2-méthoxyéthanol, ReagentPlus™, ≥ 99,0 %, Honeywell™
Code produit. 15601680
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Glass Bottle
Qualité réactif, contient 50 ppm de BHT comme stabilisant, ≥ 99,0 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-86-4
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL MFCD00002867
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nom IUPAC 2-methoxyethanol
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Point de fusion -85°C
Couleur Colorless
Densité 0.965g/mL at 25°C
pH 4 to 7
Point d’ébullition 124°C
Limite d’explosion 0.245
Point d’éclair 40°C (104°F)
Température d’allumage 548°F
Conditionnement Glass Bottle
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction n20/D 1.402(lit.)
Quantité 1 L
Numéro UN UN1188
Beilstein 1731074
Poids de la formule 76.09g/mol
Tension de vapeur 6.17mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité ReagentPlus™
Forme physique Liquid