Learn More
Chlorure de 2-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.90€ - 470.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21615-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.592 |
Numéro MDL | MFCD00000664 |
Clé InChI | RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi |
CID PubChem | 88969 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-méthoxybenzoyl |
SMILES | COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22784.06 |
5 g |
49.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22784.14 |
25 g |
142.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22784.22 |
100 g |
470.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
21615-34-9 | |
170.592 | |
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N | |
88969 | |
COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000664 | |
o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi | |
Chlorure de 2-méthoxybenzoyl |
Specifica
2-Methoxybenzoyl chloride | |
1.146 | |
84°C (184°F) | |
1.5724 | |
UN1729 | |
Moisture sensitive | |
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-méthoxybenzoyl | |
88969 | |
97% |
21615-34-9 | |
128°C to 129°C (8 mmHg) | |
C8H7ClO2 | |
MFCD00000664 | |
607605 | |
o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi | |
COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl | |
170.592 | |
170.6 |
Sicurezza e movimentazione
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE ANISOYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 244-477-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only