Learn More
2-mercaptopyridine-N-oxyde, sel de sodium hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.50€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207511-13-5, 3811-73-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4NNaOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.14 |
Numéro MDL | MFCD00151244 |
Clé InChI | WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate |
CID PubChem | 43835086 |
Nom IUPAC | sodium (1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanide |
SMILES | [Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10013310
|
Thermo Scientific Acros
255380050 |
5 g | Flacon en verre |
35.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697801
|
Thermo Scientific Acros
255380250 |
25 g | Flacon en verre |
109.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
207511-13-5, 3811-73-2 | |
149.14 | |
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M | |
43835086 | |
[Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-] |
C5H4NNaOS | |
MFCD00151244 | |
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate | |
sodium (1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanide |
Spécification
2-Mercaptopyridine-N-oxide,sodium salt hydrate | |
207511-13-5, 3811-73-2 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
98% | |
MFCD00151244 | |
sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate | |
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M | |
sodium (1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)sulfanide | |
43835086 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
>260°C | |
Authentique | |
C5H4NNaOS | |
10, 7892 | |
Solubility in water: soluble | |
[Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-] | |
149.14 | |
149.15 | |
Poudre cristalline granulaire |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-296-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UT9000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only