Learn More
2-mercaptopyridine-N-oxyde, sel de sodium hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10697801
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207511-13-5, 3811-73-2
Formule moléculaire C5H4NNaOS
Poids moléculaire (g/mol) 149.14
Numéro MDL MFCD00151244
Clé InChI WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate
CID PubChem 43835086
Nom IUPAC Sodium ; 1-oxydopyridine-1-ium-2-thiolate ; hydrate
SMILES [Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopyridine-N-oxide,sodium salt hydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >260°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 10, 7892
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline granulaire