Learn More
2-Isocyanatobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
73.05€ - 650.00€
Identifiants chimiques
CAS | 42066-86-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.133 |
Clé InChI | FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2735873 |
Nom IUPAC | 2-isocyanatobenzonitrile |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10548253
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13667CB |
250 mg |
73.05€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10502632
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13667DA |
1 g |
234.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10066664
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13667DE |
5 g |
650.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
42066-86-4 | |
144.133 | |
2735873 | |
C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O |
C8H4N2O | |
FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N | |
2-isocyanatobenzonitrile |
Spécification
2-Isocyanatobenzonitrile | |
95% | |
C8H4N2O | |
2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b | |
C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O | |
144.133 | |
144.13 |
42066-86-4 | |
Flacon en verre ambré | |
CNC6H4NCO | |
FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N | |
2-isocyanatobenzonitrile | |
2735873 | |
95% |