Learn More
2-Isocyanatobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10066664
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 42066-86-4
Formule moléculaire C8H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.133
Clé InChI FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735873
Nom IUPAC 2-isocyanatobenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isocyanatobenzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire CNC6H4NCO
Quantité 5 g
Synonyme 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Poids de la formule 144.13
Pourcentage de pureté 95%