Learn More
2-Iodophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.70€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 533-58-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5IO |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.01 |
Numéro MDL | MFCD00013963 |
Clé InChI | KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol |
CID PubChem | 10784 |
ChEBI | CHEBI:16706 |
Nom IUPAC | 2-iodophénol |
SMILES | OC1=CC=CC=C1I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11470144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13599.06 |
5 g |
23.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13599.14 |
25 g |
77.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490144
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13599.22 |
100 g |
214.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Iodophenol is used in the synthesis of aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity and 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans. Coupling with phenylacetylene in the presence of a Pd complex and CuI gives 2-phenylbenzofuran in good yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-iodophénol est utilisé dans la synthèse du 2-benzofuranyle d’aryle et du 2-indolyl carbinol d’aryle de pureté énantiomérique élevée et de 3,3-disubstitués-2,3-dihydrobenzofuranes. Le couplage avec le phénylacétylène en présence d’un complexe Pd et de CuI donne du 2-phénylbenzofurane avec un bon rendement.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
533-58-4 | |
220.01 | |
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N | |
10784 | |
2-iodophénol |
C6H5IO | |
MFCD00013963 | |
o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol | |
CHEBI:16706 | |
OC1=CC=CC=C1I |
Spécification
2-Iodophenol | |
39°C to 41°C | |
186°C to 187°C (160 mmHg) | |
C6H5IO | |
1855300 | |
14,5035 | |
Soluble in water. | |
OC1=CC=CC=C1I | |
220.01 | |
CHEBI:16706 | |
98% |
533-58-4 | |
1.947 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00013963 | |
Light sensitive | |
o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol | |
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-iodophénol | |
10784 | |
220.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-569-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SL5500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only